Learn More
Pyridine, 99,0 % min., ACS, Alfa Aesar™
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 0,002 %, H2O 0,1 %, Cl 0,001 %, SO4 0,001%, NH3 0,002 %, Cu 5 ppm, substances réducteurs P.T., solubilité dans l’eau P.T.
Marque:  Alfa Aesar 019378.K7
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 110-86-1 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1282 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 4L
Code produit. 11393537
  • 350.00€ / 4L
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
110-86-1
79.102
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
1049
pyridine
C5H5N
MFCD00011732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CHEBI:16227
C1=CC=NC=C1
Spécification
Pyridine
110-86-1
99.0% min.
MFCD00011732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
pyridine
1049
79.1
ACS
482°C (900°F)
1.51
115°C
°C to 42°C
For ACS analysis
Colorless liquid
C5H5N
103233
Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
C1=CC=NC=C1
79.102
CHEBI:16227
Liquide
0.978 g/cm3
Unpleasant
20°C (68°F)
Incolore
4L
Videos
SDS Documents