Learn More
Pyridine, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737879
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
Pyridine, 99,5 %, C5H5N, numéro CAS-110-86-1, azabenzène, azine, caswell n° 717, piridina, piridina italien, piridyna, pirydyna polonais, pyridine, pyridine allemand, numéro de déchets rcra u196, 1 L, pression de vapeur :20 mbar à 20°C, 20, 181, 115,0°C à 116,0°C, CHEBI:16227, incolore, 0,9780 g/ml
Pyridine, 99,5 %, C5H5N, numéro CAS-110-86-1, azabenzène, azine, caswell n° 717, piridina, piridina italien, piridyna, pirydyna polonais, pyridine, pyridine allemand, numéro de déchets rcra u196, 1 L, pression de vapeur : 20 mbar à 20°C, 20, 181, 115,0°C à 116,0°C, CHEBI:16227, incolore, 0,9780 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Note relative au nom Over Molecular Sieves
Couleur Incolore
Densité 0.9780g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.978
Tension de vapeur Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Eau 0.005% Max.
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.