Learn More
Pyridine, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15693660
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridine
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00011732
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Poids de la formule 79.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Densité 0.978g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.124
Point d’éclair 17°C (62.6°F)
Température d’allumage 899°F
Conditionnement Glass Bottle
Tension de vapeur 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)