Learn More
Pyridine Anhydrous over molecular sieve, Honeywell™ Riedel de-Haen
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
Marque:  Honeywell Riedel-de Haën 66213-2.5L
Informations supplémentaires : CAS : 110-86-1 Poids : 2.45000kg Transport : UN number : 1282 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 2.5L
Code produit. 15867251
  • 516.31€ / 2.50L
Date d’expédition estimée: 04-02-2022
Description
Description
  • Ces solvants sont spécialement produits selon des spécifications d’eau inférieures à 50 ppm (<0,0050 %).
  • De nombreux solvants sont très supérieurs à cette valeur et sont régulièrement produits à moins de 5 ppm (<0,0005 %).
  • Toutes les étapes et tous les matériaux de conditionnement sont spécialement conçus pour conserver la sécheresse des solvants et garantir l’intégrité du produit. Avant le remplissage, les flacons en verre ambré sont séchés au four pour éliminer toutes les traces d’eau, puis remplis d’azote sec et scellés avec un bouchon spécial.
  • La teneur en eau elle-même est strictement contrôlée par l’analyse coulométrique Karl Fischer (Hydranal™) et les résultats réels sont imprimés sur l’étiquette.
  • Cette gamme est conditionnée dans des flacons scellés par un septum spécialement conçus pour maintenir une faible teneur en eau et garantir l’intégrité du produit
Spécification
Identifiants chimiques
110-86-1
79.102
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
1049
pyridine
C5H5N
MFCD00011732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CHEBI:16227
C1=CC=NC=C1
Spécification
Pyridine
20°C
2.5L
C5H5N
1282
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
pyridine
1049
79.10
0.98 g/cm3 (20°C)
Flacon scellé par un septum
110-86-1
MFCD00011732
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
C1=CC=NC=C1
79.102
CHEBI:16227
>99.8%