missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridine Anhydrous over molecular sieve, Honeywell™ Riedel de-Haen

Catalog Number p-7114006
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
pyridine
C1=CC=NC=C1

Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.

  • Ces solvants sont spécialement produits selon des spécifications d’eau inférieures à 50 ppm (<0,0050 %).
  • De nombreux solvants sont très supérieurs à cette valeur et sont régulièrement produits à moins de 5 ppm (<0,0005 %).
  • Toutes les étapes et tous les matériaux de conditionnement sont spécialement conçus pour conserver la sécheresse des solvants et garantir l’intégrité du produit. Avant le remplissage, les flacons en verre ambré sont séchés au four pour éliminer toutes les traces d’eau, puis remplis d’azote sec et scellés avec un bouchon spécial.
  • La teneur en eau elle-même est strictement contrôlée par l’analyse coulométrique Karl Fischer (Hydranal™) et les résultats réels sont imprimés sur l’étiquette.
  • Cette gamme est conditionnée dans des flacons scellés par un septum spécialement conçus pour maintenir une faible teneur en eau et garantir l’intégrité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridine
Densité 0.98 g/cm3 (20°C)
Point d’éclair 20°C
Conditionnement Flacon scellé par un septum
Quantité 100 mL
Numéro UN 1282
Poids de la formule 79.10
Pourcentage de pureté >99.8%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'