Learn More
Pyridine, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number 10655211
617.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2,5 L
Dépasse les spécifications ACS
Point de fusion -44°C
CAS 110-86-1
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.10
Densité 0.983 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 115°C (1013 hPa)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 17°C
Résidus après évaporation max. 0.002%
Eau max. 0.1%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.