Learn More
Chlorhydrate de pyridine, 98 %, pur, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 222280025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 628-13-7 Poids : 2.55000kg
Quantité 2.5kg
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 11996311
  • 417.00€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
628-13-7
115.56
pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
Pyridine ; hydrochlorure
C5H5N·ClH
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
10176127
C1=CC=NC=C1.Cl
Spécification
(5% aq. soln.) clear, practically colorless, trace of foreign material
Authentic
222.0°C to 224.0°C
140.0°C to 146.0°C
628-13-7
C5H5N·ClH
01,964; 02,352; 03,239; 04,415
(5% in water) Clear colorless to almost colorless
C1=CC=NC=C1.Cl
115.56
115.56
98%
Pyridine hydrochloride
Flacon en plastique
Beige à Blanc
2.5kg
97.5% min. (Argentometry)
20,189
pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Pyridine ; hydrochlorure
10176127
Crystals
Pures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pyridine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats