Learn More
Chlorhydrate de pyridine, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510053
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
628-13-7
C5H5N·ClH
115.56
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
10176127
Pyridine ; hydrochlorure
C1=CC=NC=C1.Cl
628-13-7
C5H5N·ClH
115.56
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
10176127
Pyridine ; hydrochlorure
C1=CC=NC=C1.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridine hydrochloride
Point de fusion 140.0°C to 146.0°C
Couleur Beige à Blanc
Point d’ébullition 222.0°C to 224.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 20,189
Fieser 01,964; 02,352; 03,239; 04,415
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Poids de la formule 115.56
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.