Learn More
Chlorhydrate de pyridoxal, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 352711000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 65-22-5 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10006353
  • 626.00€ / 100g
Expédition estimée
16-03-2021
Identifiants chimiques
65-22-5
203.62
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
6171
CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
C8H9NO3·HCl
MFCD00012809
pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-4-carbalaldéhyde ; chlorhydrate
Spécification
Pyridoxal hydrochloride
Flacon en verre
171.0°C to 175.0°C
65-22-5
C8H9NO3·HCl
15,8091
Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL
CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
203.62
203.62
99%
Authentic
Blanc
100g
99%
MFCD00012809
pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-4-carbalaldéhyde ; chlorhydrate
6171
Poudre
Vidéos
FDS Documents