Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081873
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
MFCD00012807
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol;chlorhydrate
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
MFCD00012807
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol;chlorhydrate
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Pyridoxol hydrochlroride is a salt of pyridoxine free base which is used to treat low levels of vitamin B6. It is essential to maintain the health of nerves, skin and red blood cells. It is also used to treat nerve disorder and hereditary disorders like xanthurenic aciduria, cystathioninuria, hyperoxaluria and homocystinuria. It finds application in cosmetics, food and feed additives. It plays an important role in transporting protein Bsu1 and thiamine uptake. Furthermore, it is also involved in various biochemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrochlroride pyridoxol est un sel de base libre de pyridoxine qui est utilisé pour traiter les faibles niveaux de vitamine B6. Il est essentiel pour préserver la santé des nerfs, de la peau et des globules rouges. Il est également utilisé pour traiter les troubles nerveux et les troubles héréditaires comme l’acidurie xanthurène, la cystathioninurie, l’hyperoxalurie et l’homocystinurie. Il est aussi utilisé dans les cosmétiques, les aliments et les additifs alimentaires. Il joue un rôle important dans le transport de la protéine Bsu1 et dans l’absorption de thiamine. De plus, il participe à diverses réactions biochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acétone. Soluble dans l’éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridoxine hydrochloride
Point de fusion ∼206°C (decomposition)
pH 3
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 3632435
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7982
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. In soluble in ether and chloroform.
Poids de la formule 205.64
Pourcentage de pureté 99%