Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, Fisher BioReagents
Catalog Number p-28027
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Verre ambré
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; chlorhydrate
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; chlorhydrate
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Le pyridoxine HCl est utilisé comme vitamine (cofacteur enzymatique).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridoxine Hydrochloride
Point de fusion 214°C
Couleur Blanc
pH 2.4 to 3.0
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Conforms to reference
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 10 g
Merck Index 15, 8095
Densité de vapeur 7.1g/mol
Poids de la formule 205.64
Pourcentage de pureté 98% min.
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridoxine Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.