Learn More
Honeywell Fluka™ Indicateur violet de pyrocatéchol, pour titration de métaux, Honeywell™ Fluka™
Indicateur de titration des métaux
Marque:  Honeywell Fluka™ 32672-5G
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 115-41-3 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Conditionnement Bouteille en verre
Code produit. 15693830
  • 58.59€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 8
Ajouter au panier
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
115-41-3
386.37
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
66993
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
C19H14O7S
MFCD00005868
Catechol violet
3,3-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Spécification
Pyrocatechol Violet
Powder
MFCD00005868
353938
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
3,3-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
66993
Bouteille en verre
For metal titration
185°C
115-41-3
C19H14O7S
NONH for all modes of transport
Catechol violet
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
386.37
386.38g/mol
1g/L
6.5 to 8
5g