Learn More
Indicateur violet de pyrocatéchol, pour titration de métaux, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120744
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
115-41-3
C19H14O7S
386.37
MFCD00005868
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Catechol violet
66993
3,3-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
115-41-3
C19H14O7S
386.37
MFCD00005868
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Catechol violet
66993
3,3-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Indicateur de titration des métaux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyrocatechol Violet
Point de fusion 185°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 353938
Poids de la formule 386.38g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité For metal titration
Intervalle de transition visuelle 6.5 to 8
Quantité 1 g
Forme physique Powder