Learn More
Indicateur violet de pyrocatéchol, pour titration de métaux, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrocatechol Violet |
Point de fusion | 185°C |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 353938 |
Poids de la formule | 386.38g/mol |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Compatibilité | For metal titration |
Intervalle de transition visuelle | 6.5 to 8 |
Quantité | 1 g |
Forme physique | Powder |