Learn More
Acide pyrrole-3-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036914
26.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
931-03-3
C5H5NO2
111.1
MFCD00800594
DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
pyrrole-3-carboxylic acid, pyrrole-3-carboxylicacid, 3-carboxy-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, pubchem8345, 3-carboxypyrrole, 3-pyrrolecarboxylic acid, acmc-1agqb, 3-pyrrole-carboxylic acid, pyrrole 3-carboxylic acid
101030
CHEBI:68076
Acide 1H-pyrrole-3-carboxylique
C1=CNC=C1C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
931-03-3
C5H5NO2
111.1
MFCD00800594
DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
pyrrole-3-carboxylic acid, pyrrole-3-carboxylicacid, 3-carboxy-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, pubchem8345, 3-carboxypyrrole, 3-pyrrolecarboxylic acid, acmc-1agqb, 3-pyrrole-carboxylic acid, pyrrole 3-carboxylic acid
101030
CHEBI:68076
Acide 1H-pyrrole-3-carboxylique
C1=CNC=C1C(=O)O
Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyrrole-3-carboxylique est utile pour la synthèse d’antagonistes de la cholécystokinine, d’antihypertenseurs benzopyranes et d’azépinediones. Il est utilisé pour la préparation d’une électrode de crayon graphite modifiée poly(acide pyrrole-3-carboxylique) et son utilisation dans la détermination de la sérotonine (SER) dans le sérum sanguin et les échantillons d’urine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyrrole-3-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 108642
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté ≥98%