Learn More
Pyrrolidine, + de 99,5 %, purifiée par distillation, AcroSeal™, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 446148000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 123-75-1 Poids : 0.74280kg Transport : UN number : 1922 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 800mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 11996761
  • 229.00€ / 800mL
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
123-75-1
107.58
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
31268
hydrogène pyrrolidine chlorure
C4H10ClN
MFCD00005249
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
CHEBI:33135
[H+].[Cl-].C1CCNC1
Spécification
Pyrrolidine
3°C
1.4421 to 1.4441
0.94 mPa.s (20°C)
-63.0°C
123-75-1
C4H10ClN
15,8129
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
[H+].[Cl-].C1CCNC1
107.58
CHEBI:33135
99.5+%
0.8660g/mL
Flacon en verre AcroSeal™
0.866
86.0°C to 88.0°C
800mL
99.4% min. (GC)
MFCD00005249
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
hydrogène pyrrolidine chlorure
31268
71.11
Vidéos
FDS Documents