Learn More
Aldéhyde pyruvique, solution 45 % en poids dans eau, Thermo Scientific Chemicals35
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyruvic aldehyde |
Note relative au nom | 35-45 wt.% |
Point de fusion | -20.0°C |
Couleur | Marron-jaune à vert-jaune |
Densité | 1.2000g/mL |
pH | 1 to 3 |
Point d’ébullition | >72.0°C |
Point d’éclair | >71°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3COCHO |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.