Learn More
MP Biomedicals™ Kit de base 10 Q-BioTaq™
Un ADN polymérase thermostable pour PCR multiplex et RAPD.
Marque: MP Biomedicals™ 11EPQBK1025
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: ADN polymérase Q-BioTaq, mélange de dNTP à pureté élevée (>99 %) à 10 mM chacun, tampon Q-BioTaq 10X avec Mg, tampon Q-BioTaq 10X sans Mg, solution de 25 mM de MgCl2
Description
L'ADN polymérase Q-BioTaq est un ADN polymérase thermostable qui peut être utilisé efficacement pour la PCR et le séquençage de l'ADN par la méthode de terminaison de chaîne. Cette enzyme est codée par une forme modifiée du gène de l'ADN polymérase Thermus aquaticus avec une suppression N-terminale. Les propriétés de l'ADN polymérase Q-BioTaq incluent une thermostabilité élevée (98°C) et une absence d'activité exonucléase 5'-3'. Cette polymérase est particulièrement utile dans les applications nécessitant de multiples amplifications. L'enzyme est hautement purifiée et exempte d'endo- et d'exonucléases.
Définition de l'unité : Une unité est la quantité d'enzyme nécessaire pour catalyser l'incorporation de 10 nmol de nucléotides dans un matériel insoluble dans l'acide en de 30 min à 74°C dans des conditions de dosage.
Certifications
Exempt de RNases et d’endo- et d’exonucléases
Spécification
ADN polymérase Q-BioTaq, mélange de dNTP à pureté élevée (> 99 %) à 10 mM chacun, tampon Q-BioTaq 10X avec Mg, tampon Q-BioTaq 10X sans Mg, solution de 25 mM de MgCl2. Stockage à -20°C | |
250U | |
5 U/μl |
ADN polymérase Q-BioTaq | |
Standard PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO).