missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Kit qPCR & Go SYBR Lo-ROX

Master Mix qPCR SYBR rapide et sensible. Pour la plupart des plateformes Agilent et certaines plateformes ABI plus récentes.

Marque:  MP Biomedicals™ 11EBI02200

Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15878541

  • 1225.00€ / 2000 réactions
Date d’expédition estimée: 24-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Le kit qPCR& Go SYBR® Lo-ROX a été développé pour une PCR rapide et hautement reproductible en temps réel et a été validé sur les instruments PCR en temps réel couramment utilisés.
  • Une combinaison des dernières avancées dans la chimie tampon et les activateurs, ainsi qu’un système d’ADN polymérase à démarrage à chaud à médiation d’anticorps, garantit que le kit qPCR& Go SYBR® Lo-ROX offre une PCR rapide, hautement spécifique et ultra sensible en temps réel.
  • Pour plus de facilité d’utilisation et une commodité accrue, qPCR& Go SYBR® Hi-ROX est fourni sous forme de 2x Master Mix contenant tous les composants nécessaires à la PCR en temps réel, y compris le colorant SYBR® Green I, les dNTP, les stabilisateurs et les activateurs.
  • Le kit se compose d’un pré-mélange prêt à l’emploi, seuls les amorces et le modèle doivent être ajoutés.
Spécification

Spécification

Master Mix qPCR SYBR rapide et sensible. Pour la plupart des plateformes Agilent et certaines plateformes ABI plus récentes.
Kits et dosages
2000 u
Stockage à -20°C.
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.