Learn More
MP Biomedicals™ Kit qPCR & Go SYBR Lo-ROX
Master Mix qPCR SYBR rapide et sensible. Pour la plupart des plateformes Agilent et certaines plateformes ABI plus récentes.
385.84€ - 1358.92€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Fast and sensitive qPCR SYBR Master Mix. For most Agilent platforms and some newer ABI platforms. |
Type de produit | Kits et dosages |
À utiliser avec (application) | Real Time PCR (qPCR) |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15868541
|
MP Biomedicals™
11EBI02050 |
500 Reactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15878541
|
MP Biomedicals™
11EBI02200 |
2000 Reactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le kit qPCR™ Go SYBR® Lo-ROX a été développé pour une PCR rapide et hautement reproductible en temps réel et a été validé sur les instruments PCR en temps réel couramment utilisés.
- Une combinaison des dernières avancées dans la chimie tampon et les activateurs, ainsi qu’un système d’ADN polymérase à démarrage à chaud à médiation d’anticorps, garantit que le kit qPCR™ Go SYBR® Lo-ROX offre une PCR rapide, hautement spécifique et ultra sensible en temps réel.
- Pour plus de facilité d’utilisation et une commodité accrue, qPCR™ Go SYBR® Hi-ROX est fourni sous forme de 2x Master Mix contenant tous les composants nécessaires à la PCR en temps réel, y compris le colorant SYBR® Green I, les dNTP, les stabilisateurs et les activateurs.
- Le kit se compose d’un pré-mélange prêt à l’emploi, seuls les amorces et le modèle doivent être ajoutés.
Spécification
-20°C | |
Fast and sensitive qPCR SYBR Master Mix. For most Agilent platforms and some newer ABI platforms. | |
Kits et dosages | |
Real Time PCR (qPCR) |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.