Learn More
BINDER™ IQ/OQ Qualification Folder
BINDER™ IQ/OQ Qualification Folder provides supporting documents for validation performed by customer.
Marque:  BINDER™ 8012-0792
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.83000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15661906
  • 780.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • IQ/OQ checklists
  • Unit schematics
  • QM certificate in accordance with ISO 9001
Spécification
Spécification
FD 56, FD 23, FD 260, FD 115, FD 240, FD 720
IQ/OQ checklists, unit schematics, QM certificate
Validation Documents