Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif : Cercles de grade 6
Filtre les particules deux fois plus rapidement que le papier filtre qualitatif de grade 5. Les papiers filtres qualitatifs de grade 6 retiennent les particules fines pour l’analyse des eaux de chaudière.
Marque:  Cytiva 1006-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Code produit. 11392865
  • 54.05€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides. 
  • Rétention des particules : 3 μm
  • Porosité : Fine
  • Vitesse de filtration : Herzberg 710 s
  • Surface : lisse
Spécification
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 6, qualité standard, cercle, 185 mm
Cellulose
Herzberg 715 s
Filtre de qualité standard pour l’analyse des eaux de chaudière.
Fine
180 μm
Rond
3 μm
Moyen à lent
Grade 6
Lot de 100
185 mm