Learn More
Sampling Systems™ PharmaLabels de contrôle de la qualité
Étiquettes en papier d’adhérence de résistance moyenne avec un adhésif spécial certifié FDA. Les PharmaLabels de contrôle de la qualité Sampling Systems™ sont idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit.
66.45€ - 97.40€
Spécification
Certifications/Conformité | Part 175.105 |
---|---|
Description | Adhésif de qualité alimentaire |
Matériau | Papier |
Type de produit | PharmaLabel |
Plage de températures (métrique) | –40°C à +70°C |
Code produit | Marque | Couleur | Afficher le texte | Dimensions (LxW) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Afficher le texte | Dimensions (LxW) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15188385
|
Sampling Systems™
8220P-006 |
Blanc | Vierge | 150 x 150 mm | 250/Bte |
78.65€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13245270
|
Sampling Systems™
8220P-02 |
Vert | Contrôle de la qualité | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15158395
|
Sampling Systems™
8220P-003 |
Jaune | Contrôle de la qualité | 150 x 150 mm | 250/Bte |
78.65€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15198668
|
Sampling Systems™
8220P-03 |
Jaune | Contrôle de la qualité | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15809501
|
Sampling Systems™
8220P-01 |
Rouge | Contrôle de la qualité | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15819501
|
Sampling Systems™
8220P-031 |
Bleu | Échantillonné | 150 x 150 mm | 250/Bte |
78.65€
250 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15829501
|
Sampling Systems™
8220P-04 |
Bleu | Contrôle de la qualité | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15839501
|
Sampling Systems™
8220P-05 |
Noir | Contrôle de la qualité | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15849501
|
Sampling Systems™
8220P-06 |
Blanc | Vierge | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15859501
|
Sampling Systems™
8220P-31 |
Bleu | Échantillonné | 95 x 95 mm | 500/Bte |
66.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15869491
|
Sampling Systems™
8220P-001 |
Rouge | Contrôle de la qualité | 150 x 150 mm | 250/Bte |
78.65€
250 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15879491
|
Sampling Systems™
8220P-002 |
Vert | Contrôle de la qualité | 150 x 150 mm | 250/Bte |
78.65€
250 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15889491
|
Sampling Systems™
8220P-004 |
Bleu | Contrôle de la qualité | 150 x 150 mm | 250/Bte |
97.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15899491
|
Sampling Systems™
8220P-005 |
Noir | Contrôle de la qualité | 150 x 150 mm | 250/Bte |
78.65€
250 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Adhésif de résistance moyenne
- Grande surface d’écriture
- Chaque rouleau est conditionné individuellement
- Adhésif certifié FDA (CFR 175.105)
- Idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit
Spécification
Part 175.105 | |
Papier | |
–40°C à +70°C |
Adhésif de qualité alimentaire | |
PharmaLabel |