Learn More
Thermo Scientific™ Filtres d’excitation et d’émission à bande passante étroite pour fluorimètre Quantech™
Nos filtres à bande passante étroite pour fluorimètre numérique à filtre Thermo Scientific™ Quantech vous permettent de choisir la bande de longueur d’onde d’excitation et d’émission la mieux adaptée à vos analyses de fluorescence.
Marque:  Thermo Scientific™ LE1095X6
Code nomenclature Nacres: SE.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11771121
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Nos filtres à bande passante étroite pour fluorimètre numérique à filtre Thermo Scientific™ Quantech vous permettent de choisir la bande de longueur d’onde d’excitation et d’émission la mieux adaptée à vos analyses de fluorescence. Les filtres à bande passante étroite permettent de laisser passer une gamme étroite de longueurs d’onde émises par la lumière. La sélectivité nécessaire à des analyses de fluorescence précises est assurée par ces filtres.
Les filtres à bande passante étroite peuvent être utilisés pour exciter la fluorescence ou mesurer une très petite fenêtre d’émission de fluorescence. Le choix d’un filtre adapté à votre analyse doit satisfaire les conditions suivantes :
  • Il ne doit pas y avoir de chevauchement entre le filtre d’excitation à bande passante étroite et le filtre d’émission à coupure franche.
  • Une partie du spectre d’excitation de fluorescence (absorption) proche du pic doit se trouver dans la gamme de longueurs d’onde transmise par le filtre d’excitation à bande passante étroite.
Pour les mesures de fluorescence les plus sensibles, il faut choisir un filtre d’émission qui ne chevauche pas ce filtre d’excitation.
Spécification
Spécification
Filtre à bande passante étroite
365nm
Quantech