Learn More
Thermo Scientific™ Filtres d’excitation et d’émission à bande passante étroite pour fluorimètre Quantech™
Nos filtres à bande passante étroite pour fluorimètre numérique à filtre Thermo Scientific™ Quantech vous permettent de choisir la bande de longueur d’onde d’excitation et d’émission la mieux adaptée à vos analyses de fluorescence.
270.30€ - 1111.80€
Spécification
Type | Filtre à bande passante étroite |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Quantech |
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11721111
|
Thermo Scientific™
LE1095X1 |
254 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11731111
|
Thermo Scientific™
LE1095X10 |
440nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11741111
|
Thermo Scientific™
LE1095X11 |
450nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11751111
|
Thermo Scientific™
LE1095X12 |
460nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11651359
|
Thermo Scientific™
LE1095X13 |
490 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11761111
|
Thermo Scientific™
LE1095X14 |
520 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11771111
|
Thermo Scientific™
LE1095X15 |
540nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11781111
|
Thermo Scientific™
LE1095X16 |
590nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11791111
|
Thermo Scientific™
LE1095X17 |
680nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11701121
|
Thermo Scientific™
LE1095X3 |
297nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11711121
|
Thermo Scientific™
LE1095X30 |
360nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10324110
|
Thermo Scientific™
LE1095X35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||||
10739978
|
Thermo Scientific™
LE1095X4 |
313nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11771121
|
Thermo Scientific™
LE1095X6 |
365nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11781121
|
Thermo Scientific™
LE1095X7 |
390nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11791121
|
Thermo Scientific™
LE1095X8 |
405nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11701131
|
Thermo Scientific™
LE1095X9 |
420nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Nos filtres à bande passante étroite pour fluorimètre numérique à filtre Thermo Scientific™ Quantech vous permettent de choisir la bande de longueur d’onde d’excitation et d’émission la mieux adaptée à vos analyses de fluorescence. Les filtres à bande passante étroite permettent de laisser passer une gamme étroite de longueurs d’onde émises par la lumière. La sélectivité nécessaire à des analyses de fluorescence précises est assurée par ces filtres.
Les filtres à bande passante étroite peuvent être utilisés pour exciter la fluorescence ou mesurer une très petite fenêtre d’émission de fluorescence. Le choix d’un filtre adapté à votre analyse doit satisfaire les conditions suivantes :- Il ne doit pas y avoir de chevauchement entre le filtre d’excitation à bande passante étroite et le filtre d’émission passe-haut.
- Une partie du spectre d’excitation de fluorescence (absorption) proche du pic doit se trouver dans la gamme de longueurs d’onde transmise par le filtre d’excitation à bande passante étroite.
Spécification
Filtre à bande passante étroite | |
Quantech |