Learn More
Thermo Scientific™ Filtres passe-hauts pour fluorimètres Quantech™
Les filtres passe-hauts pour fluorimètres Thermo Scientific™ Quantech vous permettent d’obtenir des résultats précis qui répondent à la sensibilité requise.
298.86€ - 561.00€
Spécification
Type | Filtre passe-haut |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Quantech |
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11721131
|
Thermo Scientific™
LE1095X18 |
415 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10314110
|
Thermo Scientific™
LE1095X19 |
430nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11741131
|
Thermo Scientific™
LE1095X20 |
450 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11751131
|
Thermo Scientific™
LE1095X21 |
475nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11761131
|
Thermo Scientific™
LE1095X22 |
500 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11651369
|
Thermo Scientific™
LE1095X23 |
515nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11771131
|
Thermo Scientific™
LE1095X24 |
535nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11781131
|
Thermo Scientific™
LE1095X25 |
550nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11791131
|
Thermo Scientific™
LE1095X26 |
585nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11701141
|
Thermo Scientific™
LE1095X27 |
605nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11711141
|
Thermo Scientific™
LE1095X29 |
665 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les filtres passe-hauts pour fluorimètres Thermo Scientific™ Quantech vous permettent d’obtenir des résultats précis qui répondent à la sensibilité requise.
Les filtres passe-hauts laissent passer à travers le filtre toute la lumière au-delà de la longueur d’onde de coupure et délivrent ainsi la quantité maximale de signal au détecteur pour des analyses de fluorescence précises.Les filtres passe-hauts sont utilisables pour mesurer l’émission de fluorescence et augmenter les limites de détection pour des mesures sensibles.
Le choix d’un filtre adapté à votre essai biologique doit satisfaire les conditions suivantes :
- Il n’y a aucun chevauchement entre le filtre d’excitation à bande passante étroite et le filtre d’émission passe-haut. La plus grande partie de l’émission de fluorescence doit se trouver dans la gamme des longueurs d’onde transmise par le filtre d’émission passe-haut
Contenu :
filtre SC415
Remarque :
le numéro qui suit les lettres SC est la longueur d’onde en nanomètres. Les filtres passe-hauts transmettent la lumière jusqu’au rouge (faible énergie) à partir de la longueur d’onde indiquée. La plus grande partie de l’émission de fluorescence passe ainsi à travers le filtre. Les filtres passe-hauts ne doivent jamais servir de filtres d’excitation.
Spécification
Filtre passe-haut | |
Quantech |