Learn More
Merck Filtre à membrane en fibre de quartz sans liant, feuilles
Ne réagit pas avec les gaz acides, ce qui peut entraîner de fausses lectures. Le filtre à membrane en fibre de quartz sans liant est une feuille de 8 po x 10 po en fibre de quartz hydrophile. Ces filtres sont souvent utilisés pour la surveillance de l’air ambiant des particules et des métaux lourds.
Marque: Merck AQFA8X105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence.Filtres en fibre de quartz (type AQFA)
Fabriqués en fibres de quartz sans fibres de verre ni liants. Le procédé de fabrication du quartz pur de Millipore implique une étape de traitement thermique pour améliorer la composition et empêcher les filtres de réagir avec des gaz acides, contrairement aux filtres en fibre de verre qui peuvent réagir et entraîner de fausses lectures. Ainsi, les filtres à quartz sont parfaits pour mesurer les concentrations en métaux lourds et les petites quantités de particules (telle que la méthode de surveillance de l’air ambiant PM 10 de l’EPA américaine).
Les filtres à quartz présentent également un poids adapté et une bonne stabilité de la forme.
Spécification
blanc | |
Fibre de quartz | |
1,6 ml/min x cm2 | |
50 feuilles | |
950°C | |
Membranes filtrantes | |
20 cm |
Filtre en profondeur | |
AQFA | |
Hydrophile | |
unie | |
430 μm | |
8,5 x 10 po | |
25 cm |