Learn More
Witeg™ Béchers de forme basse en verre de quartz
Catalog Number 13477567
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
400 ml
Offre une excellente transparence et une grande fiabilité de la température. Les béchers de forme basse en verre de quartz Witeg™ sont disponibles dans une gamme de capacités.
  • Béchers de forme basse avec bec verseur
  • En verre de silice de quartz transparent DIN 12332
  • Non gradués
  • Gamme de volumes
  • Haute résistance aux chocs thermiques
  • Bonne résistance chimique
Diamètre (métrique) externe 50mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre de silice en quartz
Hauteur (métrique) 70mm
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Modèle Forme basse