Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de quartz, format disque, grade Q3400
Microfibres de quartz de haute pureté trempées pour un excellent poids et une excellente stabilité, particulièrement adaptées à la surveillance des émissions à haute température.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ Q3400--82------N
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
- Sans fibres de verre et agents de liaison
- Analyse des niveaux de poussière selon EN 132841:2001
- Surveillance des émissions à haute température (pollution atmosphérique)
- Analyse des gaz chauds et acides
- Analyse des éléments traces
- Analyses analytiques et gravimétriques
- Détermination de la concentration massique de PM10/PM2,5 dans les gaz de combustion – Mesure à de faibles concentrations au moyen d'impacteurs conformément à la norme ISO 23210:2009
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
85 g/m2 | |
Disque | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
900°C | |
82 mm |
Blanc | |
Microfibre de quartz trempée | |
Q3400 | |
100 / boîte | |
0,43 mm |