Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de quartz, format disque, grade Q3400
Microfibres de quartz de haute pureté trempées pour un excellent poids et une excellente stabilité, particulièrement adaptées à la surveillance des émissions à haute température.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ Q3400--50------G
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 15993020
  • 124.00€ / 25 pièces
En stock
Description
  • Sans fibres de verre et agents de liaison
  • Analyse des niveaux de poussière selon EN 132841:2001
  • Surveillance des émissions à haute température (pollution atmosphérique)
  • Analyse des gaz chauds et acides
  • Analyse des éléments traces
  • Analyses analytiques et gravimétriques
  • Détermination de la concentration massique de PM10/PM2,5 dans les gaz de combustion – Mesure à de faibles concentrations au moyen d'impacteurs conformément à la norme ISO 23210:2009
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
85 g/m2
Disque
Non stérile
Hydrophile
900°C
50 mm
Blanc
Microfibre de quartz trempée
Q3400
25 / boîte
0,43 mm