Learn More
Hellma™ Micro-cellules d’absorption en quartz Suprasil™
Grâce à leur stabilité, à leur précision et à leur fiabilité maximales lorsqu’elles sont utilisées pour les mesures d’absorbance, les cuves Hellma fonctionnent exceptionnellement bien dans un large éventail de zones du laboratoire.
Marque: Hellma™ 115-10-40
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Le verre de quartz haute performance de la plus haute pureté et de la plus haute homogénéité optimales est utilisé pour la fenêtre
- Transmission garantie d’au moins 85 % ; de 200 nm à 3 500 nm en fonction du matériau
- Parallélisme extrêmement élevé des fenêtres avec une tolérance maximale de ± 0,01 mm
- Précision exceptionnelle de la longueur du trajet optique jusqu’à 0,003 mm pour une haute précision dimensionnelle et des résultats de mesure reproductibles
- Planéité de surface unique des fenêtres optiques de 0,001 mm
- Très haute stabilité de la température et résistance chimique grâce au collage thermique des composants individuels
Spécification
Cellule d’absorption | |
0,4 ml | |
2mm | |
200 à 2500 nm | |
12,5mm |
Parois latérales et base transparentes | |
Suprasil quartz | |
10 mm | |
40 mm |