Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Pear Shaped Distillation Flask
Designed for micro and semi-micro distillations
Marque:  Quickfit MD2/50
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 15587920
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Vertical neck with Quickfit socket for introducing a thermometer
  • Angled cone for connecting to condenser
Spécification
Spécification
50 mL
Micro and semi-micro distillations
Vertical
14/23
Borosilicate Glass, Borosilicate Glass
147 mm
Pear