Learn More
Tube à tremper fritté en verre borosilicaté Quickfit™ pour flacon Dreschel
Code produit. p-8002652
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour flacon Dreschel modèle MF29/23/250
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/125
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/500
Description:
Longueur de la tige : 132 mm
Longueur de la tige : 165 mm
Longueur de la tige : 217 mm
Longueur de la tige :165 mm
Longueur tige : 165 mm
Longueur tige : 217 mm
Porosité:
0
1
2
3
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10637615
Marque: Quickfit MF48/13/250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dispersez le gaz en bulles avec les tubes en verre borosilicaté frittés QuickFit™ conçus pour s’adapter à une gamme de flacons Deschel QuickFit™. Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
Dispersez le gaz dans des bulles avec les tubes en verre borosilicaté fritté QuickFit™ conçus pour s'adapter à une gamme de flacons Deschel QuickFit™.Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
  • Conformes à la norme BS 2461
  • Le tube plongeur fritté disperse le gaz dans des bulles pour une plus grande efficacité
  • Choix de porosités de frittage pour obtenir une taille de bulle fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BS 2461
Description Longueur tige : 165 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250
Porosité 1