Learn More
Adaptateur élargisseur Quickfit™
En verre borosilicaté. Raccordez les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille avec l’adaptateur élargisseur QuickFit™.
Marque: Quickfit XA42
79.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11160kg
Description
Raccordez des joints en verre rodé de grande taille à d'autres de plus petite taille grâce à l'adaptateur élargisseur QuickFit™
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
Spécification
19/26 | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
29/32 |
Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes | |
Raccord élargissement |