Learn More
Entonnoir Quickfit™ avec cône en verre rodé
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
Marque:  Quickfit CF5/5
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Code produit. 11338054
  • 47.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
  • Conçues pour le transfert de poudres dans les flacons et récipients Quickfit™
  • Avec cône en verre rodé Quickfit™
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
Entonnoir à poudre
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Cône en verre à fond plat Quickfit™
105mm
34/35