Learn More
Colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™. La colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ comprend un disque en verre fritté résistant aux produits chimiques de porosité 0. Le robinet d’arrêt en PTFE permet le contrôle précis du débit d’éluant. Le col en verre rodé peut accueillir les réservoirs Quickfit™.
143.00€ - 265.00€
Spécification
Description | Colonne de chromatographie |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™ |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Types de connecteurs | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Types de connecteurs | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11318074
|
Quickfit
CR20/30 |
300 mm | 20 mm | Prise 19/26 | Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo™ |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12011292
|
Quickfit
CR30/50 |
500 mm | 26 mm | Prise 24/29 | Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo™ |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12478826
|
Quickfit
CR10/40 |
400 mm | 10 mm | Prise 14/23 | Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo™ |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12468836
|
Quickfit
CR60/50 |
500 mm | 40 mm | Prise 40/38 | Robinet d’arrêt à alésage de 6 mm GP Rotaflo™ |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12081262
|
Quickfit
CR10/20 |
200 mm | 10 mm | Prise 14/23 | Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo™ |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12498826
|
Quickfit
CR20/50 |
500 mm | 20 mm | Prise 19/26 | Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo™ |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™.La colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ comprend un disque en verre fritté résistant aux produits chimiques de porosité 0. Le robinet d’arrêt en PTFE permet le contrôle précis du débit d’éluant.Le col en verre rodé peut accueillir les réservoirs Quickfit™.
- Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant
- Disque en verre fritté résistant aux produits chimiques - porosité 0
- Le col en verre rodé accepte les réservoirs Quickfit™
- En verre borosilicaté Pyrex™
Spécification
Colonne de chromatographie | |
1/boîte | |
Verre borosilicaté Pyrex™ |