Learn More
Contec™ Tête de balai-serpillère Quiltec I
Les têtes de balai-serpillère Contec Quiltec I sont fabriquées à partir de polyester 100 % à 2 épaisseurs autour d’un cœur de rayonne. Elles sont donc idéales pour le plus haut grade de salle blanche, car elles génèrent un très faible nombre de particules et de fibres.
Marque: Contec™ MHQT0150
144.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.97000kg
Description
- Polyester 100 % en maille deux épaisseurs sur un cœur de rayonne
- Stérilisation irradiation aux rayons gamma () à 25 kGy minimum
- Double emballage de 5 serpillères
- Couverture de 18-20 m² environ
- Certificats de conformité fournis avec chaque lot
Spécification
39 x 13 cm | |
Sterile | |
Polyester, Rayonne, Rayon |
Mop Head | |
Serpillère pour salles blanches |