Learn More
Acide quinoléine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509880
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
486-74-8
C10H7NO2
173.171
VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
10243
CHEBI:18311
Acide quinoléine-4-carboxylique
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
486-74-8
C10H7NO2
173.171
VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
10243
CHEBI:18311
Acide quinoléine-4-carboxylique
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau Quinoline-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 97%