Learn More
Acide quinoléine-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077505
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7250-53-5
C10H7NO2
173.17
MFCD00047608
RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
232489
quinoline-5-carboxylic acid
OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7250-53-5
C10H7NO2
173.17
MFCD00047608
RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
232489
quinoline-5-carboxylic acid
OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Quinoline-5-carboxylic acid
Point de fusion 337.0°C to 341.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 97%