Learn More
Acide quinoléine-5-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047700
36.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7250-53-5
C10H7NO2
173.17
MFCD00047608
RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
232489
Acide quinoléine-5-carboxylique
OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7250-53-5
C10H7NO2
173.17
MFCD00047608
RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
232489
Acide quinoléine-5-carboxylique
OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Quinoline-5-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide quinoléine-5-carboxylique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Quinoline-5-carboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 129178
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté ≥97%