Learn More
Acide quinoléine-6-carboxylique, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC04501EB
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 10349-57-2 Poids : 0.07500kg
Quantité | 25g |
---|
Identifiants chimiques
10349-57-2 | |
173.171 | |
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N | |
82571 | |
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1 |
C10H7NO2 | |
MFCD00047613 | |
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide | |
Acide quinoléine-6-carboxylique |
Spécification
Quinoline-6-carboxylic acid | |
10349-57-2 | |
100.0 | |
C10H7NO2 | |
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide | |
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1 | |
173.171 | |
173.17 |
25g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00047613 | |
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide quinoléine-6-carboxylique | |
82571 | |
97% |