Learn More
Acide quinoléine-6-carboxylique, 97 %, Maybridge
10.29€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS 10349-57-2
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD00047613
Clé InChI VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
CID PubChem 82571
Nom IUPAC Acide quinoléine-6-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10128554
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC04501EA
10g
73.13€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
22-03-2021
10011384
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC04501EB
25g
117.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
22-03-2021
10786895
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC04501DA
1g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
10349-57-2
173.171
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
82571
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
C10H7NO2
MFCD00047613
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
Acide quinoléine-6-carboxylique
Spécification
Quinoline-6-carboxylic acid
10349-57-2
100.0
C10H7NO2
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
173.171
173.17
10g
96.5
97%
MFCD00047613
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Acide quinoléine-6-carboxylique
82571
97%
FDS