missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Acide (R)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthoïque, 98 %

Marque:  Alfa Aesar™ H27673.06

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 23357-47-3 Poids : 0.00500kg

Quantité 5g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11392749

  • 524.00€ / 5g

Expédition estimée
20-05-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Applications
Il s’agit d’un palonosétron intermédiaire. L’acide tétrahydronaphthoïque est utilisé pour la construction de modèles de rotations protéiques à contrainte stérique.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification

Identifiants chimiques

23357-47-3
176.215
VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
12598147
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
C11H12O2
MFCD07368364
r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
Acide (1R)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique

Spécification

(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
56°C to 58°C
23357-47-3
MFCD07368364
Slightly soluble in water.
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
176.215
176.22
+12° (c=1 in Ethanol)
5g
C11H12O2
r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Acide (1R)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
12598147
98%
Vidéos
FDS Documents