Learn More
(R)-(+)-1-Boc-3-méthylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
163765-44-4
C10H20N2O2
200.282
MFCD02683205
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
2756811
(3R)-3-méthylpipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
163765-44-4
C10H20N2O2
200.282
MFCD02683205
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
2756811
(3R)-3-méthylpipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Point de fusion 40°C to 45°C
Quantité 1 g
Rotation optique +16° (c=1 in Dioxane)
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%