Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-diphénylphosphino)ferrocényl]éthyldicyclohexylphosphine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10038981
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
155806-35-2
C38H50FeOP2
640.61
MFCD00800284
YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
10984818
cyclopentane ; icyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphénylphosphanylcyclopentyl)éthyl]phosphane ; fer
[Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
155806-35-2
C38H50FeOP2
640.61
MFCD00800284
YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
10984818
cyclopentane ; icyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphénylphosphanylcyclopentyl)éthyl]phosphane ; fer
[Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Conditions de rotation spécifiques - 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
Poids de la formule 640.61
Pourcentage de pureté ≥97.0% (Total base) contains approx. 1 mole of ethanol (Total base) of crystallization (Total base)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline