Learn More
(R)-(-)-2-Méthyl-2,4-pentanediol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393566
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
99210-90-9
C6H14O2
118.18
MFCD00064275
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
5288845
(4R)-2-méthylpentane-2,4-diol
CC(O)CC(C)(C)O
99210-90-9
C6H14O2
118.18
MFCD00064275
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
5288845
(4R)-2-méthylpentane-2,4-diol
CC(O)CC(C)(C)O
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used as a chiral reagent. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-2-méthyl-2,4-pentanediol est utilisé comme réactif chiral. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Densité 0.92
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.4275
Quantité 1 g
Beilstein 6051650
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Rotation optique −21° (Neat)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté ≥98%