missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Méthyl-2,4-pentanediol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used as a chiral reagent. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-2-méthyl-2,4-pentanediol est utilisé comme réactif chiral. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
(R)-(-)-2-méthyl-2,4-pentanediol est utilisé comme réactif chiral. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol |
Densité | 0.92 |
Point d’ébullition | 197°C |
Point d’éclair | 93°C (199°F) |
Indice de réfraction | 1.4275 |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 6051650 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Fully miscible with water. |
Rotation optique | −21° (Neat) |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'