Learn More
(R)-(+)-2-Méthyl-2-propanesulfinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392849
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
196929-78-9
C4H11NOS
121.20
MFCD05861479
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
10964479
2-méthylpropane-2-sulfinamide
CC(C)(C)S(N)=O
196929-78-9
C4H11NOS
121.20
MFCD05861479
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
10964479
2-méthylpropane-2-sulfinamide
CC(C)(C)S(N)=O
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is a chiral ligand, which is used in pharmaceutical compositions. Further, it is used in the preparation of beta-chloro sulfinamides in the synthesis of chiral azridines. It is involved in the preparation of organocatalyst for enantioselective reduction of imines. It serves as a reagent for synthesizing chiral amines. In addition to this, it is converted into P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones which undergoes iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-2-méthyl-2-propanesulfinamide est un ligand chiral, qui est utilisé dans les compositions pharmaceutiques. De plus, il est utilisé dans la préparation de bêta-chloro sulfinamides dans la synthèse d’aziridines chirales. Il participe à la préparation de l’organocatalyseur pour la réduction énantiosélective des imines. Il sert de réactif pour synthétiser des amines chirales. En outre, il est transformé en ligands d’imine de P,N-sulfinyl par condensation avec des aldéhydes et des cétones qui subit une hydrogénation asymétrique des oléfines catalysée par l’iridium.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol, le tétrahydrofurane, le dichlorométhane, le diméthylsulfoxyde et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Point de fusion ∼100°C to 105°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,tetrahydrofuran,dichloromethane,dimethyl sulfoxide and most organic solvents.
Poids de la formule 121.2
Pourcentage de pureté 98%