Learn More
Isocyanate de (R)-(-)-2-octyle, +90 %
Catalog Number 15469149
Click to view available options
Quantité:
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-86-2
Densité 0.826
Point d’ébullition 68°C (5 mmHg)
Formule moléculaire C9H17NO
Indice de réfraction 1.428
Numéro MDL MFCD05664088
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme r---2-octyl isocyanate, 2r-2-isocyanatooctane, r---2-octylisocyanate
Clé InChI FTWPDIQXUDUDPL-SECBINFHSA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=O
Nom IUPAC (2R)-2-isocyanatooctane
Poids moléculaire (g/mol) 155.241
CID PubChem 7016801
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté ≥90%