Learn More
Acide (R)-(-)-2-phénylbutyrique, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 378520010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 938-79-4 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 10025842
  • 99.76€ / 1g
Expédition estimée
21-05-2021
Identifiants chimiques
938-79-4
164.2
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
785330
CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
C10H12O2
MFCD00063165
r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
Acide (2R)-2-phénylbutanoïque
Spécification
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
110°C
Bouteille en verre
1.055
Incolore
938-79-4
100.0
C10H12O2
MFCD00063165
r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
Acide (2R)-2-phénylbutanoïque
785330
Liquide
1.0550g/mL
Authentic
1.5150 to 1.5170 (20°C, 589nm)
130°C (3.0 mbar)
1g
98.5
98.5% min. (GC)
C2H5CH(C6H5)CO2H
09,IV,1815
Solubility in water: insoluble
CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
164.2
164.2
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents